Imprimer
1-Benzyl-D-proline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-1-Benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid, N-D-Bzl-Pro-OH
OR305608-1G OR305608-5G
APOSOR305608-1GEA 69.6 EUR
APOSOR305608-1G APOSOR305608-5G
1-Benzyl-D-proline 97%
1-Benzyl-D-proline
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656733
Numéro CAS: 56080-99-0