Imprimer
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR305601-1G OR305601-250MG
APOSOR305601-1GEA 470 EUR
APOSOR305601-1G APOSOR305601-250MG
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formule: C₇H₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18382584
Numéro CAS: 23596-28-3