Imprimer
5-Bromobenzene-1,2,3-triol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR305534-1G OR305534-250MG OR305534-5G
APOSOR305534-1GEA 68.3 EUR
APOSOR305534-1G APOSOR305534-250MG APOSOR305534-5G
5-Bromobenzene-1,2,3-triol
5-Bromobenzene-1,2,3-triol
Formule: C₆H₅BrO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22555992
Numéro CAS: 16492-75-4