Imprimer
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethylpyridin-2(1H)-one hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR305325-1G OR305325-250MG
APOSOR305325-1GEA 24.4 EUR
APOSOR305325-1G APOSOR305325-250MG
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethylpyridin-2(1H)-one hydrochloride
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethylpyridin-2(1H)-one hydrochloride
Formule: C₈H₁₂N₂O·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09053337
Numéro CAS: 1173081-96-3