Imprimer
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR305152-250MG OR305152-1G
APOSOR305152-250MGEA 75.4 EUR
APOSOR305152-250MG APOSOR305152-1G
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone 95%
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
Formule: C₉H₈N₂O
MW: 160.173 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13177175
Numéro CAS: 29096-64-8