Imprimer
3-Acetyl-5-bromo-1H-indazole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR305110-1G OR305110-250MG
APOSOR305110-1GEA 87 EUR
APOSOR305110-1G APOSOR305110-250MG
3-Acetyl-5-bromo-1H-indazole 96%
3-Acetyl-5-bromo-1H-indazole
Formule: C₉H₇BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07374362
Numéro CAS: 886363-74-2