Imprimer
4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR305098-100MG OR305098-250MG OR305098-50MG
APOSOR305098-100MGEA 72.5 EUR
APOSOR305098-100MG APOSOR305098-250MG APOSOR305098-50MG
4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇ClN₂
Point de fusion: 176…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13176960
Numéro CAS: 16640-87-2