Imprimer
5-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR305046-250MG OR305046-1G
APOSOR305046-250MGEA 119 EUR
APOSOR305046-250MG APOSOR305046-1G
5-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
5-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371536
Numéro CAS: 23046-02-8