Imprimer
2-Bromo-6-nitro-1H-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR305027-1G OR305027-250MG
APOSOR305027-1GEA 1060 EUR
APOSOR305027-1G APOSOR305027-250MG
2-Bromo-6-nitro-1H-benzimidazole
2-Bromo-6-nitro-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₄BrN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12911562
Numéro CAS: 909776-51-8