Imprimer
tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR305015-1G OR305015-250MG
APOSOR305015-1GEA 754 EUR
APOSOR305015-1G APOSOR305015-250MG
tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₇H₂₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460890
Numéro CAS: 221532-96-3