Imprimer
1-Oxaspiro[4.4]nonan-3-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304440-1G OR304440-5G
APOSOR304440-1GEA 432 EUR
APOSOR304440-1G APOSOR304440-5G
1-Oxaspiro[4.4]nonan-3-ol
1-Oxaspiro[4.4]nonan-3-ol
Formule: C₈H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30471614
Numéro CAS: 1331825-49-0