5-Azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304432-1G
OR304432-250MG
OR304432-5G
APOSOR304432-1GEA
271
EUR
APOSOR304432-1G
APOSOR304432-250MG
APOSOR304432-5G
5-Azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
5-Azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
Formule:
C₅H₉N·ClH MW: 119.593 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD27991827 Numéro CAS: 1536169-63-7 |