Imprimer
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304392-1G OR304392-250MG
APOSOR304392-1GEA 250 EUR
APOSOR304392-1G APOSOR304392-250MG
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanol
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanol
Formule: C₆H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29037453
Numéro CAS: 1788044-13-2