Imprimer
5-Chloropyridazin-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304389-1G OR304389-250MG
APOSOR304389-1GEA 496 EUR
APOSOR304389-1G APOSOR304389-250MG
5-Chloropyridazin-3-amine
5-Chloropyridazin-3-amine
Formule: C₄H₄ClN₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19214495
Numéro CAS: 1314978-36-3