Imprimer
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304388-100MG OR304388-250MG
APOSOR304388-100MGEA 567 EUR
APOSOR304388-100MG APOSOR304388-250MG
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanamine hydrochloride
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanamine hydrochloride
Formule: C₆H₉N₃·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29037452
Numéro CAS: 1788054-82-9