Imprimer
3-Methylcyclobutan-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304365-1G OR304365-250MG OR304365-500MG
APOSOR304365-1GEA 1560 EUR
APOSOR304365-1G APOSOR304365-250MG APOSOR304365-500MG
3-Methylcyclobutan-1-one
3-Methylcyclobutan-1-one
Formule: C₅H₈O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17215903
Numéro CAS: 1192-08-1