Imprimer
1-(3-Hydroxypropyl)cyclobutan-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304362-1G OR304362-5G
APOSOR304362-1GEA 700 EUR
APOSOR304362-1G APOSOR304362-5G
1-(3-Hydroxypropyl)cyclobutan-1-ol
1-(3-Hydroxypropyl)cyclobutan-1-ol
Formule: C₇H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28098637
Numéro CAS: 1584139-24-1