Imprimer
5-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304339-1G OR304339-5G
APOSOR304339-1GEA 521 EUR
APOSOR304339-1G APOSOR304339-5G
5-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
5-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Formule: C₈H₆INS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00643249
Numéro CAS: 90414-61-2