Imprimer
(1-Methylazetidin-3-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304317-1G OR304317-5G
APOSOR304317-1GEA 155 EUR
APOSOR304317-1G APOSOR304317-5G
(1-Methylazetidin-3-yl)methanol
(1-Methylazetidin-3-yl)methanol
Formule: C₅H₁₁NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD21661367
Numéro CAS: 1499172-23-4
ONU: 1993
ADR: 3,II