Imprimer
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303944-1G OR303944-5G
APOSOR303944-1GEA 109 EUR
APOSOR303944-1G APOSOR303944-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbonitrile 98%
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbonitrile
Formule: C₈H₅N₃
Point de fusion: 133…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09994633
Numéro CAS: 952566-04-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III