Imprimer
Methyl 4'-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303563-1G OR303563-500MG OR303563-5G
APOSOR303563-1GEA 0 EUR
APOSOR303563-1G APOSOR303563-500MG APOSOR303563-5G
Methyl 4'-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Methyl 4'-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Formule: C₂₀H₂₃BO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16294535
Numéro CAS: 1256358-85-6