Imprimer
4-Ethylphenylboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303559-1G OR303559-5G
APOSOR303559-1GEA 0 EUR
APOSOR303559-1G APOSOR303559-5G
4-Ethylphenylboronic acid pinacol ester
4-Ethylphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₁BO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18643353
Numéro CAS: 1075719-87-7