Imprimer
3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-{3-Nitro-4-[(pyridin-2-yl)thio]phenyl}prop-2-enoic acid, 3-{3-Nitro-4-[(pyridin-2-yl)thio]phenyl}acrylic acid
OR30337-1G OR30337-250MG OR30337-100MG
APOSOR30337-1GEA 63.8 EUR
APOSOR30337-1G APOSOR30337-250MG APOSOR30337-100MG
3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₄S
Point de fusion: 177…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173720
Numéro CAS: 175278-56-5