Imprimer
Methyl potassium oxalate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Potassium 2-methoxy-2-oxoacetate, Potassium methoxy(oxo)acetate, Potassium 2-methoxy-2-oxoethanoate
OR303344-1G OR303344-500MG
APOSOR303344-1GEA 23.2 EUR
APOSOR303344-1G APOSOR303344-500MG
Methyl potassium oxalate 98%
Methyl potassium oxalate
Formule: C₃H₃O₄·K
MW: 142.152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20922789
Numéro CAS: 10304-09-3