Imprimer
(2E)-3-(3-Methylphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303310-1G OR303310-500MG OR303310-5G
APOSOR303310-1GEA 180 EUR
APOSOR303310-1G APOSOR303310-500MG APOSOR303310-5G
(2E)-3-(3-Methylphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
(2E)-3-(3-Methylphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
Formule: C₁₆H₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025968
Numéro CAS: 16619-29-7