Imprimer
5-tert-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303275-500MG OR303275-1G OR303275-250MG
APOSOR303275-500MGEA 71.2 EUR
APOSOR303275-500MG APOSOR303275-1G APOSOR303275-250MG
5-tert-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
5-tert-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₂N₂O
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14583325
Numéro CAS: 714273-83-3