Imprimer
6-Bromo-3,4-dihydro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303274-1G OR303274-5G
APOSOR303274-1GEA 102 EUR
APOSOR303274-1G APOSOR303274-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-1-methylquinolin-2(1H)-one
6-Bromo-3,4-dihydro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Formule: C₁₀H₁₀BrNO
Point de fusion: 81…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18266837
Numéro CAS: 1092523-03-9