Imprimer
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303249-1G OR303249-500MG
APOSOR303249-1GEA 1070 EUR
APOSOR303249-1G APOSOR303249-500MG
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-ol
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-ol
Formule: C₉H₁₀BrNO
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22035582
Numéro CAS: 1367949-76-5