Imprimer
1-Phenyl-5-(pyridin-2-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303246-1G OR303246-500MG
APOSOR303246-1GEA 671 EUR
APOSOR303246-1G APOSOR303246-500MG
1-Phenyl-5-(pyridin-2-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one
1-Phenyl-5-(pyridin-2-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one
Formule: C₁₆H₁₂N₂O
MW: 248.279 g/mol
Point de fusion: 158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21607393
Numéro CAS: 381725-50-4