Imprimer
4,6-Dichloro-N-methoxy-N-methylpyrimidine-5-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303235-1G OR303235-500MG
APOSOR303235-1GEA 671 EUR
APOSOR303235-1G APOSOR303235-500MG
4,6-Dichloro-N-methoxy-N-methylpyrimidine-5-carboxamide
4,6-Dichloro-N-methoxy-N-methylpyrimidine-5-carboxamide
Formule: C₇H₇Cl₂N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23697509
Numéro CAS: 1426904-70-2