6-Amino-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
6-Amino-5-bromopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR303234-1G
OR303234-500MG
APOSOR303234-1GEA
567
EUR
APOSOR303234-1G
APOSOR303234-500MG
6-Amino-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
6-Amino-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Formule:
C₄H₄BrN₃O₂ MW: 205.997 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00830386 Numéro CAS: 6312-73-8 |