Imprimer
tert-Butyl N-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-yl)carbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303232-1G OR303232-500MG
APOSOR303232-1GEA 671 EUR
APOSOR303232-1G APOSOR303232-500MG
tert-Butyl N-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-yl)carbamate
tert-Butyl N-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-yl)carbamate
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23697508
Numéro CAS: 184021-91-8