Imprimer
20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303212-1G OR303212-5G
APOSOR303212-1GEA 0 EUR
APOSOR303212-1G APOSOR303212-5G
20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid
20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid
Formule: C₂₄H₄₆O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23136041
Numéro CAS: 683239-16-9