Imprimer
4-Cyano-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303210-1G OR303210-500MG
APOSOR303210-1GEA 0 EUR
APOSOR303210-1G APOSOR303210-500MG
4-Cyano-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 97+%
4-Cyano-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09991904
Numéro CAS: 80242-24-6