Imprimer
Ethyl 6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303203-1G OR303203-500MG OR303203-5G
APOSOR303203-1GEA 0 EUR
APOSOR303203-1G APOSOR303203-500MG APOSOR303203-5G
Ethyl 6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23103501
Numéro CAS: 169280-82-4