Imprimer
4-Nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303190-1G OR303190-500MG
APOSOR303190-1GEA 671 EUR
APOSOR303190-1G APOSOR303190-500MG
4-Nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
4-Nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Formule: C₇H₁₀N₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22689177
Numéro CAS: 139756-08-4