Imprimer
tert-Butyl 4-[(6-chloropyrimidin-4-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303164-1G OR303164-500MG
APOSOR303164-1GEA 894 EUR
APOSOR303164-1G APOSOR303164-500MG
tert-Butyl 4-[(6-chloropyrimidin-4-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[(6-chloropyrimidin-4-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₂₁ClN₄O₂
MW: 312.795 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607841
Numéro CAS: 939986-76-2