Imprimer
2-(4-Nitrophenyl)-4H,5H,6H,7H-furo[3,2-c]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303154-1G OR303154-500MG
APOSOR303154-1GEA 336 EUR
APOSOR303154-1G APOSOR303154-500MG
2-(4-Nitrophenyl)-4H,5H,6H,7H-furo[3,2-c]pyridine
2-(4-Nitrophenyl)-4H,5H,6H,7H-furo[3,2-c]pyridine
Formule: C₁₃H₁₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22689166
Numéro CAS: 1192968-13-0