Imprimer
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30303-1G OR30303-250MG
APOSOR30303-1GEA 132 EUR
APOSOR30303-1G APOSOR30303-250MG
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-amine
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-amine
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Point d'ébullition: 131…133 °C (0,5 mm Hg)
Point de fusion: 51…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02677726
Numéro CAS: 21169-65-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III