Imprimer
6-Aminopyridine-3-sulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-(aminosulphonyl)pyridine, 2-Amino-5-sulphamoylpyridine
OR302537-1G OR302537-250MG
APOSOR302537-1GEA 273 EUR
APOSOR302537-1G APOSOR302537-250MG
6-Aminopyridine-3-sulphonamide
6-Aminopyridine-3-sulphonamide
Formule: C₅H₇N₃O₂S
Point de fusion: 175…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07440120
Numéro CAS: 57187-73-2