Imprimer
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR302510-1G OR302510-250MG
APOSOR302510-1GEA 168 EUR
APOSOR302510-1G APOSOR302510-250MG
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
Formule: C₇H₈N₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15144657
Numéro CAS: 6000-50-6