Imprimer
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)piperidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302416-1G OR302416-250MG
APOSOR302416-1GEA 944 EUR
APOSOR302416-1G APOSOR302416-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)piperidine 95%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)piperidine
Formule: C₇H₁₂N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14632032
Numéro CAS: 774511-83-0