Imprimer
5-Amino-1-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one
OR302363-1G OR302363-5G
APOSOR302363-1GEA 94.4 EUR
APOSOR302363-1G APOSOR302363-5G
5-Amino-1-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
5-Amino-1-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Formule: C₆H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09814480
Numéro CAS: 33630-96-5