Imprimer
5-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-amine
OR302335-100MG OR302335-250MG OR302335-500MG
APOSOR302335-100MGEA 551 EUR
APOSOR302335-100MG APOSOR302335-250MG APOSOR302335-500MG
5-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-amine
5-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-amine
Formule: C₈H₈N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22690777
Numéro CAS: 896467-81-5