Imprimer
Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302190-5G OR302190-1G
APOSOR302190-5GEA 354 EUR
APOSOR302190-5G APOSOR302190-1G
Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Formule: C₅H₇BNO₃·Li
MW: 146.866 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16872059
Numéro CAS: 1393822-96-2