Imprimer
7-Methoxyquinoline-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302185-1G OR302185-100MG OR302185-250MG
APOSOR302185-1GEA 748 EUR
APOSOR302185-1G APOSOR302185-100MG APOSOR302185-250MG
7-Methoxyquinoline-4-carboxylic acid
7-Methoxyquinoline-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11108759
Numéro CAS: 816449-02-2