Imprimer
Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR302160-1G OR302160-250MG
APOSOR302160-1GEA 0 EUR
APOSOR302160-1G APOSOR302160-250MG
Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Formule: C₁₁H₉ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11518957
Numéro CAS: 1092352-52-7