Imprimer
4-Cyano-2,6-dichlorobenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Carboxy-3,5-dichlorobenzonitrile
OR302095-1G OR302095-500MG
APOSOR302095-1GEA 870 EUR
APOSOR302095-1G APOSOR302095-500MG
4-Cyano-2,6-dichlorobenzoic acid 95%
4-Cyano-2,6-dichlorobenzoic acid
Formule: C₈H₃Cl₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17926545
Numéro CAS: 1258298-05-3