Imprimer
4-Amino-5-methoxy-6-chloropyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302066-1G OR302066-5G
APOSOR302066-1GEA 0 EUR
APOSOR302066-1G APOSOR302066-5G
4-Amino-5-methoxy-6-chloropyrimidine
4-Amino-5-methoxy-6-chloropyrimidine
Formule: C₅H₆ClN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787635
Numéro CAS: 5018-41-7