Imprimer
4-(4-Formyl-2-thiazolyl)-1-piperidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301228-1G OR301228-250MG
APOSOR301228-1GEA 364 EUR
APOSOR301228-1G APOSOR301228-250MG
4-(4-Formyl-2-thiazolyl)-1-piperidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester 97%
4-(4-Formyl-2-thiazolyl)-1-piperidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₃S
MW: 296.385 g/mol
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658981
Numéro CAS: 869901-02-0